33943
Dimepiperate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
S-(1-Methyl-1-phenylethyl)-1-piperidinecarbothioate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(SC(=O)N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NOS/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)18-14(17)16-11-7-4-8-12-16/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
BWUPSGJXXPATLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Shellfish using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC/MS/MS).
- Rice paddy fields using quick easy cheap effective rugged safe (QuEChERS) method combined with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?