Key Documents
XX4304700
Millipore
Portafiltros en línea, 47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
Sinónimos:
47 mm Filter Holder
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
Nylon knob(s) (for hand)
polypropylene (filled)
silicone seal
Nivel de calidad
Parámetros
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
70 °C max. temp. at 5.5 bar
técnicas
pressure filtration: suitable
Longitud
12 cm
Diámetro
7.6 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
13.8 cm2
diám. prefiltro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Adaptador
inlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT inlet fitting
outlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT outlet fitting
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with In-Line Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los portafiltros en línea se utilizan habitualmente para ultralimpiar líquidos o gases en línea mediante filtración a presión. Sólo tiene que abrir la carcasa para cambiar el filtro sin alterar las tuberías conectadas.
Características y beneficios:
•Conexiones en espiga en ambos extremos para una fácil instalación
•Botones grandes y fáciles de agarrar con la mano
Número de referencia Descripción
XX4304700 Portafiltro en línea de 47 mm
Piezas de repuesto
XX1104715 Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Junta tórica (2-131), silicona
XX4304704, Adaptador de manguera 1/4 pulg. NPTF a 5/16 pulg.DI, polipropileno
XX4304705 Perillas de mano
Accesorios
XX4304702 Junta tórica (2-131), fluoroelastómero
XX4304707 Rejilla de soporte de acero inoxidable, 47 mm
XX6200006P Pinzas de filtro, extremo romo, acero inoxidable
XX6700034 3 metros de tubo de PVC con 9,5 mm de diámetro interno