33897
Thiacloprid-amide
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
[3-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]urea
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
NC(=O)\N=C1/SCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C10H11ClN4OS/c11-8-2-1-7(5-13-8)6-15-3-4-17-10(15)14-9(12)16/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,12,16)/b14-10-
Clave InChI
LEZHOZPJYAQQNU-UVTDQMKNSA-N
Descripción general
Find more information here: Neonicotinoids
Aplicación
- Green pepper/tomato samples using water based extraction and solid-phase extraction followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[2]
- Honey bees and honey samples using solid-phase extraction followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[3]
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.