Merck
338516
Sigma-Aldrich
4-(Dibutylamino)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2NC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
233.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
viscous liquid
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)