Merck
33756
Supelco
Sarafloxacin-d8 hydrochloride trihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazin-d8-1-yl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride trihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20D8H9F2N3O3 · HCl · 3H2O
Peso molecular:
483.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
O.O.O.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C20H17F2N3O3.ClH.3H2O/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;;;;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H;3*1H2/i5D2,6D2,7D2,8D2;;;;
Clave InChI
RHFJRYYKKBTONU-FUDLSQRCSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)