33652
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one
analytical standard
Sinónimos:
ITX-d7
Seleccione un Tamaño
434,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
434,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D
Clave InChI
KTALPKYXQZGAEG-SVMCCORHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)