Saltar a
33461
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
ACS reagent, ≥98%
Sinónimos:
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
69,20 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
230,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
259.17
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-981-2
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
MDL number:
Assay:
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.), ≥98%
Form:
powder
69,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.), ≥98%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
suitability
complies for identity
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride dissolved in sulfuric acid-methanol may be used as a reagent for the determination of sugar on thin layer plates. It may also be used for the determination of sub-micromolar concentrations of nitrite ion after diazotisation with sulphanilic acid at low pH, by differential-pulse polarography. It may also be used as the coupling agent for the spectrophotometric determination of aniline by the diazotization-coupling method.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N9125A46404127019
description
ACS reagent, ≥98%
description
≥98%
description
98%
description
95%
assay
≥98%, ≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
≥98%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)