33373
Triazoxid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
178-182 °C
idoneidad
passes test for identity (NMR)
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
[O-][n+]1nc(nc2ccc(Cl)cc12)-n3ccnc3
InChI
1S/C10H6ClN5O/c11-7-1-2-8-9(5-7)16(17)14-10(13-8)15-4-3-12-6-15/h1-6H
Clave InChI
IQGKIPDJXCAMSM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?