Merck
33349
Supelco
AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
Seleccione un Tamaño
50 MG
559,00 €
559,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
559,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Beilstein:
179765
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
559,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-120 °C
idoneidad
passes test for identity
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cadena SMILES
NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
Clave InChI
TVHAMVOINIHMEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
AMOZ has been used as analytical standard for the determination of residues of nitrofurans and their metabolites, AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone) in animal tissues using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. How can we identify ISO 17034 accredited standards
    1 respuesta
    1. Products that are ISO 17034 accredited will be explicitly stated on the corresponding product detail page. Please see the link below to review a number of examples:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/iso-17034?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=iso%2017034&type=product
      ¿Le ha resultado útil?