33252
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2 diethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethoxy}-ethanol, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-d2 (ring-3,5-d2), 363-NP2EO-D2
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
1 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]c1cc(OCCOCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6D,7D
Clave InChI
MXEUZASFOXCTSR-QFIQSOQBSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.