33015-M
Ácido fórmico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥98%
formulario
liquid
temp. de autoignición
1004 °F
lim. expl.
57 %
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
impurezas
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetic acid (CH3COOH)
índice de refracción
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.05 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?