Merck
32981
Supelco
Sulfamethoxypyridazine-d3
analytical standard
Sinónimos:
4-Amino-N-(6-methoxy-d3-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N1-(6-Methoxy-d3-3-pyridazinyl)sulfanilamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D3H9N4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
283.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)/i1D3
Clave InChI
VLYWMPOKSSWJAL-FIBGUPNXSA-N
Descripción general
Chemical structure: sulfonamide
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
María Jesús Serrano et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-16)
The introduction of antimicrobial residues in the food chain has a significant impact on human health. An innovative solution to avoid their presence in meat is the adaptation of current control methods for use with in vivo matrixes. Thus, the