Merck
32883
Supelco
4-tert-Octylphenol monoethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.38
Beilstein:
2114647
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
1 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Clave InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol (1 μg/mL in acetone) monoethoxylate solution for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of
Olga Pougovkina et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3513-3522 (2014-02-12)
Mitochondria integrate metabolic networks for maintaining bioenergetic requirements. Deregulation of mitochondrial metabolic networks can lead to mitochondrial dysfunction, which is a common hallmark of many diseases. Reversible post-translational protein acetylation modifications are emerging as critical regulators of mitochondrial function and
Marie Orre et al.
Neurobiology of aging, 35(12), 2746-2760 (2014-07-09)
Reactive astrocytes and microglia are associated with amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD). Yet, not much is known about the molecular alterations underlying this reactive phenotype. To get an insight into the molecular changes underlying AD induced astrocyte and microglia
Nobuhiko Hamazaki et al.
Development (Cambridge, England), 142(5), 910-920 (2015-01-31)
In mice, zygotic activation occurs for a wide variety of genes, mainly at the 2-cell stage. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are increasingly being recognized as modulators of gene expression. In this study, directional RNA-seq of MII oocytes and 2-cell embryos
Matasha Dhar et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 28(7), 1073-1087 (2014-06-01)
Leptin acts in the hippocampus to enhance cognition and reduce depression and anxiety. Cognitive and emotional disorders are associated with abnormal hippocampal dendritic spine formation and synaptogenesis. Although leptin has been shown to induce synaptogenesis in the hypothalamus, its effects