32862
3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
VETRANAL®, analytical standard
Seleccione un Tamaño
588,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
588,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1nc2ccccc2nc1C(O)=O
InChI
1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
BJPNADFNSANIPF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?