32758
Zearalenone-13C18 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinónimos:
Fully 13C-labelled Zearalenone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~25 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
cambio de masa
M+18
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13C@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13c]2[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13c]2[13C](=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Clave InChI
MBMQEIFVQACCCH-NMEASMPJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?