32702
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Sinónimos:
3M3-Nonylphenol isomer, 4-(3-Methyl-3-octyl)phenol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC(C)(CC)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-12-15(3,5-2)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,4-7,12H2,1-3H3
Clave InChI
QQKQQJZGUCFUPP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in river sediment samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)