32571
Clorprenaline
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-(2-Chlorophenyl)-2-isopropylaminoethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C11H16ClNO/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3
Clave InChI
SSMSBSWKLKKXGG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Meat samples by ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole-orbitrap high resolution mass spectrometry (UHPLC-Q-orbitrap HRMS).[2]
- Plasma samples by online solid-phase extraction (SPE) and HPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).[3]
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)