Merck
32527
Supelco
Acequinocyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(Acetyloxy)-3-dodecyl-1,4-naphthalenedione, 3-Acetoxy-2-dodecyl-1,4-naphthoquinone, 3-Dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate
Seleccione un Tamaño
50 MG
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
128,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32O4
Número de CAS:
Peso molecular:
384.51
Beilstein:
2016033
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC1=C(OC(C)=O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-21-22(26)19-15-13-14-16-20(19)23(27)24(21)28-18(2)25/h13-16H,3-12,17H2,1-2H3
Clave InChI
QDRXWCAVUNHOGA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
AKD-2023, 3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate commonly known as acequinocyl, is a novel miticide . Its miticidal activity is very efficient against economically important spider mites. Its mode of action is via inhibition of mitochondrial electron transfer at complex III.[1]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Blood, Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
AKD-2023: A novel miticide. Biological activity and mode of action.
Kinoshita, Sachiko, et al.
Pest Management Science, 55 (6), 659-660 (1999)