32521
Azimsulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-{[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl}-1-methyl-4-(2-methyl-H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
617,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
617,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)-c3nnn(C)n3)n1
InChI
1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
Clave InChI
MAHPNPYYQAIOJN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Paddy field water by direct injection using liquid chromatography-hybrid triple quadrupole-linear ion trap-mass spectrometry (LC-QqLIT-MS).[1]
- Tap and leaching water samples by solid-phase extraction (SPE), followed by LC coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[2]
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?