Merck
32494
Supelco
3-Hydroxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[4-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Beilstein:
9848786
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-9(8-14)7-11-3-5-12(6-4-11)10(2)13(15)16/h3-6,9-10,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
HFAIHLSDLUYLQA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ibuprofen (Ibu) is an anti-inflammatory drug, and it is metabolized in the human liver to a number of metabolites including 1-hydroxyibuprofen (1-OH-Ibu), 2-hydroxyibuprofen (2-OH-Ibu), and 3-hydroxyibuprofen (3-OH-Ibu).
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Production and NMR analysis of the human ibuprofen metabolite 3-hydroxyibuprofen.
Neunzig, Ina, et al.
Journal of Biotechnology, 157 (3), 417-420 (2012)