32467
4-tert-Octylphenol solution
1000 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol solution
Seleccione un Tamaño
129,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
129,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
1000 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
Clave InChI
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Human biological samples[1] and water samples[2] by stir bar sorptive extraction (SBSE) and thermal desorption–gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS) operating in the selected ion monitoring (SIM) mode of detection.
- Surface water samples by GC-MS with SIM detection.[3]
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?