Merck
32396
Supelco
Amicarbazone
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Amino-N-tert-butyl-4,5-dihydro-3-isopropyl-5-oxo-1,2,4-1H-triazole-1-carboxamide
Seleccione un Tamaño
25 MG
130,00 €
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
130,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Beilstein:
12242812
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
NN1C(C(C)C)=NN(C(NC(C)(C)C)=O)C1=O
InChI
1S/C10H19N5O2/c1-6(2)7-13-15(9(17)14(7)11)8(16)12-10(3,4)5/h6H,11H2,1-5H3,(H,12,16)
Clave InChI
ORFPWVRKFLOQHK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Amicarbazone is a photosystem II (PSII)-inhibiting herbicide that belongs to the triazolinone herbicide family,[1] with a broad spectrum of weed control.[2]
Aplicación
Amicarbazone may be used as a reference standard for the determination of amicarbazone and its metabolite residues in plants by a modified QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.[3]
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of Amicarbazone and Its Metabolites in Corn and Its Plant with a Modified QuEChERS by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.
Mao-Feng D, et al.
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 43(5), 663-668 (2015)
Annual bluegrass (Poa annua) control in creeping bentgrass putting greens with amicarbazone and paclobutrazol.
Jeffries M D, et al.
Weed Technology, 27(3), 520-526 (2013)
Photochemical fate of amicarbazone in aqueous media: laboratory measurement and simulations.
Silva M P, et al.
Environmental Engineering Science, 32(8), 730-740 (2015)