Merck
32179
Supelco
Albendazole sulfone-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl-d3 [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D3H12N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
300.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
formato
neat
cadena SMILES
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)(=O)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
Clave InChI
CLSJYOLYMZNKJB-BMSJAHLVSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.