Merck
318728
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green/Methyl Red, mixed indicator solution
in methanol
Sinónimos:
Tetrabromocresolsulfonphthalein
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
composición
Bromocresol Green, 0.1%
Methyl Red, 0.02%
concentración
in methanol
densidad
0.839 g/mL at 25 °C
λmáx.
434 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥10000 at 282-288 nm in methanol
≥20000 at 509-519 nm in methanol
≥7000 at 329-335 nm in methanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O.Cc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c6cc(Br)c(O)c(Br)c6C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.C15H15N3O2/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-8,26-27H,1-2H3;3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b;17-16+
Clave InChI
MFUUASJGLBWWPF-ZYSYNQLUSA-N
Descripción general
Mixed indicator solutions of bromocresol green (pk 4.9) and methyl red (pk 5) give a red color in acidic conditions and green color in basic conditions with a sharp transition through grey color at pH 5.1 as the two colors are complementary.[1]
Aplicación
Suitable for titration of morpholine
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.0 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S M Khopkar
Basic Concepts Of Analytical Chemistry (1998)
Preguntas
  1. Please message minimum level of Bromocresol green indicator
    1 respuesta
    1. This solution is formulated to contain Bromocresol Green at 0.1% (1 mg/mL) amd Methyl Red at 0.02% (200 ug/mL). The final concentration is not determined, however the Extinction Coefficients and optimum Wavelengths are reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/318728#product-documentation
      ¿Le ha resultado útil?