Merck
31477
Supelco
Bifenox
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate
Seleccione un Tamaño
50 MG
56,80 €
56,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
56,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9Cl2NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
342.13
Beilstein:
2170169
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
56,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H9Cl2NO5/c1-21-14(18)10-7-9(3-4-12(10)17(19)20)22-13-5-2-8(15)6-11(13)16/h2-7H,1H3
Clave InChI
SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Ana Catarina Almeida et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 210, 117-128 (2019-03-09)
The widespread presence of herbicides in the aquatic environment has raised awareness about the need to develop further in depth ecotoxicological risk assessments, more specifically on potential effects on photosynthetic organisms as microalgae. The majority of the information available regarding
B M Francis
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 21(4), 303-317 (1986-08-01)
The teratogenicity of the diphenyl ether herbicide bifenox [2,4-dichlorophenyl 3'-carboxymethyl-4'-nitrophenyl ether] was compared to that of nitrofen [2,4-dichlorophenyl 4'-nitrophenyl ether] in rats and in mice. Neither compound increased prenatal mortality in mice. Because nitrofen causes both malformations that are compatible
B M Francis et al.
Teratology, 59(2), 69-80 (1999-03-09)
In an ongoing effort to delineate structure-activity relationships in the developmental toxicity of diphenyl ethers, we evaluated the maternal and developmental toxicity of 10 diphenyl ethers related to the herbicide nitrofen. All possible trichlorophenyl 4'-nitrophenyl ethers were evaluated, as were
D J Hoffman et al.
Journal of toxicology and environmental health, 34(3), 323-336 (1991-11-01)
Beginning the day after hatching, American kestrel (Falco sparverius) nestlings were orally dosed for 10 consecutive days with 5 microliters/g of corn oil (controls) or one of the diphenyl ether herbicides (nitrofen, bifenox, or oxyfluorfen) at concentrations of 10, 50
A Lubineau et al.
Carbohydrate research, 228(1), 191-203 (1992-04-10)
Glycosides (alpha- and beta-D-glucosides and -D-galactosides) derived from three pesticides, 2-tert-butyl-2,4-dinitrophenol,2,6-dibromo-4-cyanophenol, and 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoic acid, were synthesized from 2,3,4,6-tetra-O-chloroacetyl-D-gluco- and -D-galactopyranose by use of the Mitsunobu reaction. It was shown that selectivity for the beta-D anomer increases with the pKa of