Merck
31211
Supelco
Heptachlor solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5Cl7
Número de CAS:
Peso molecular:
373.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1C=CC2C1[C@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m1/s1
Clave InChI
FRCCEHPWNOQAEU-ZFBAKZBRSA-N
Descripción general
Heptachlor, a chlorinated cyclodiene, is generally used as chiral pesticide.[1]
Aplicación
Heptachlor may be used as an insecticide analytical standard for the determination of the analyte:
  • In groundwater samples by solid phase microextraction (SPME) method with a polyacrylate fibre, prior to detection by gas chromatography mass spectrometry in electron impact ionisation mode (GC–EI-MS).[2]
  • In fruits and vegetables using solid phase extraction clean-up followed by gas chromatography and electron-capture detection (GC–ECD).[3]
Heptachlor was used in determination of concentration levels of heptachlor in dry fish using gas chromatography with electron capture detector.[4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sources, atmospheric transport and deposition mechanism of organochlorine pesticides in soils of the Tibetan Plateau.
Chen L
The Science of the Total Environment, 577, 405-412 (2017)
Incidence of organochlorine insecticides (DDT and heptachlor) in Bangladeshi dry fish: Seasonal trends and species variability
Bhuiyan, N.I., Bhuiyan, Habibur Rahman; and Nath, K.K.
African Journal of Environmental Science and Technology (2009)
Determination of organochlorine and pyrethroid pesticides in fruit and vegetables using solid phase extraction clean-up cartridges.
Sharif Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1127(1-2), 254-261 (2006)
Sérgio Sousa et al.
Environmental technology, 32(5-6), 673-683 (2011-09-01)
Pesticides have been responsible for strong environmental impacts, mainly due to their persistence in the environment. Removal technologies are usually combined, because degradation of organic matter is needed prior to a tertiary treatment to guarantee pesticides elimination to levels below
Pingping Zhou et al.
Environment international, 42, 152-159 (2011-07-01)
Dietary exposure to persistent organochlorine pesticides (OCPs) was assessed for Chinese populations, using the total diet study (TDS) approach in 2007. Multistage random cluster sampling method was used in this study. 108 composite samples, representative of foods "as consumed" by