311456
Sodium peroxide
ACS reagent, ≥93.0%
Sinónimos:
Sodium superoxide
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Análisis
≥93.0%
formulario
beads
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.003% N compounds
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?