31119-M
Sulfato de amonio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Análisis
≥99%
formulario
crystalline
impurezas
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
residuo de ign.
≤0.005% (as SO4)
pérdida
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?