Merck
30755-M
Sigma-Aldrich
Ácido perclórico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 70.0-72.0%
Sinónimos:
PCA
Seleccione un Tamaño
1 L
167,00 €
2.5 L
426,00 €
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
167,00 €
2.5 L
426,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensayo
70.0-72.0%
Formulario
liquid
impurezas
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
residuo de ign.
≤0.003% (as SO4)
color
APHA: ≤10
densidad
1.670 g/cm3
trazas de anión
chlorate (ClO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
trazas de catión
Ag: ≤0.00001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000005%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cu: ≤0.00001%
Fe: ≤0.0001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00005%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.000005%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.00001%
cadena SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Perchloric acid is a strong acid that can be used as a reagent in the oxidative esterification of aldehydes[1]. It can also be used as a catalyst for the condensation of amines and aldehydes to synthesize arylimines.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peroxovanadium-catalyzed oxidative esterification of aldehydes
Gopinath R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68, 2944-2947 (2003)
Alexander Duscha et al.
Cell, 180(6), 1067-1080 (2020-03-12)
Short-chain fatty acids are processed from indigestible dietary fibers by gut bacteria and have immunomodulatory properties. Here, we investigate propionic acid (PA) in multiple sclerosis (MS), an autoimmune and neurodegenerative disease. Serum and feces of subjects with MS exhibited significantly
Taro Takami et al.
Cancer research, 67(20), 9844-9851 (2007-10-19)
Hepatocyte growth factor (HGF) has been reported to have both positive and negative effects on carcinogenesis. Here, we show that the loss of c-Met signaling in hepatocytes enhanced rather than suppressed the early stages of chemical hepatocarcinogenesis. c-Met conditional knockout