Merck
30376
Supelco
Timerosal
analytical standard
Sinónimos:
Etilmercuritiosalicilato de sodio, Mercuri-([o-carboxifenil]tio)etil sodium salt, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico sodium salt, Ácido etilmercuritiosalicílico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
404.81
Beilstein:
8169555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (RT)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pérdida
≤0.5% loss on drying
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El timerosal es un reactivo oxidante de sulfhidrilo (tiol) capaz de inhibir una amplia variedad de enzimas dependientes del sulfhidrilo y proteínas como la metionina sintasa dependiente de PI3-cinasa, receptores de transporte de glutamato y las ATPasas dependientes de Na++K+.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiaoling Li et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 452-465 (2014-03-29)
Thimerosal is a vaccine antimicrobial preservative which has long been suspected an iatrogenic factor possibly contributing to neurodevelopmental disorders including autism. The association between infant vaccine thimerosal exposure and autism remains an open question. Although thimerosal has been removed from
David A Geier et al.
Biological trace element research, 163(1-2), 28-38 (2014-11-11)
Thimerosal is an organic mercury (Hg)-containing compound (49.55 % Hg by weight) historically added to many multi-dose vials of vaccine as a preservative. A hypothesis testing case-control study evaluated automated medical records in the Vaccine Safety Datalink (VSD) for organic Hg