Merck
29937
Supelco
10-Methoxycarbamazepine
analytical standard
Sinónimos:
10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.29
Beilstein:
1540067
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
El producto 29937 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
Clave InChI
PIZOFBKQWNPKDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)