294098
Benzonitrile
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
Phenyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
formulario
liquid
lim. expl.
0.34-6.3 %
impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
cadena SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?