Merck
287482
Sigma-Aldrich
4-Octylbenzenesulfonic acid sodium salt
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
186,00 €
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
186,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7C6H4SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
292.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clave InChI
ASJUTVUXOMPOQH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dale R Van Stempvoort et al.
Chemosphere, 251, 126386-126386 (2020-03-11)
This study presents the first reported detections and concentrations of alkyl phenoxy-benzenesulfonate surfactants (APBS) in municipal wastewater. A semi quantitative direct injection LC/MS/MS method was developed. Samples of raw influent and final effluent were obtained from fourteen municipal wastewater treatment
Stephanie R Vaughan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(3) (2020-01-26)
Herein, we examine two sensing schemes for detection and discrimination of chlorinated volatile organic compounds (VOCs). In this work, phosphonium ionic liquids (ILs) were synthesized and vapor sensing properties examined and compared to phosphonium IL-polymer composites. Pure IL sensors were
Patrik Knöös et al.
International journal of pharmaceutics, 468(1-2), 121-132 (2014-04-15)
The release of lactose (hydrophilic) from polymer tablets made with hydrophobically modified poly(acrylic acid) (HMPAA) have been studied and compared to the release of ibuprofen, a hydrophobic active substance. Lactose is one of the most used excipients for tablets, but