Merck
28976
Millipore
Thioglycollate Medium with K Agar
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
dextrin, 2.75 g/L
maltose, 12.75 g/L
peptic digest of animal tissue, 0.78 g/L
pH final
4.7±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Aplicación
Recommended for isolation, detection and enumeration of yeasts and molds.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2