Merck
274046
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methyl-4′-nitrobenzanilide
technical grade, 80%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CONHC6H2(Cl)(CH3)NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
290.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Ensayo
80%
mp
135 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11ClN2O3/c1-9-7-12(11(15)8-13(9)17(19)20)16-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,16,18)
Clave InChI
FSQMLSBGODTGQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)