Merck
27150
Sigma-Aldrich
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti, ≥98.0%
Sinónimos:
1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
400.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥98.0%
Formulario:
powder
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
calidad
for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
8-10% water
color
off-white
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clave InChI
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Chromotropic acid disodium salt dihydrate is a useful analytical reagent widely used in analytical chemistry for fluorometric determinations.
Aplicación
Chromotropic acid disodium salt dihydrate may be employed as a chromogenic reagent in the following studies:      
  • Quantification of dipyrone in various pharmaceutical preparations.   
  • Highly sensitive method for rapid determination of beryllium by a fluorimetric method.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chromotropic acid as fluorogenic reagent. I. Fluorimetric determination of beryllium.
Pal BK and Baksi K.
Microchimica Acta, 108(3-6), 275-283 (1992)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)