Merck
270113
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
ACS reagent, 30% free SO3 basis
Sinónimos:
Oleum
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4 · (SO3)x
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
grado
ACS reagent
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
concentración
30% (free SO3)
residuo de ign.
≤0.002%
color
colorless to very light brown
densidad
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
nitrate (NO3-): ≤1 ppm
trazas de catión
As: ≤0.03 ppm
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
cadena SMILES
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
Clave InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)