Documentos clave
26159
Conjuntos de émbolo Hamilton® con puntas para las gamas 1000, 1700 y 1800
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN, pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
33,30 €
33,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
33,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
33,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE plunger tip
tamaño
1 mL
Características
1001 LT-N-LTN-RN
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 1359-01
compatibilidad
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN
Descripción general
Para reparaciones en campo de las series 1000, 1700, y 1800. No válidads para jeringas Sample Lock.
Aplicación
Plunger assemblies has been used during constructing a mixer which was for rapid and convenient hydration in the determination of small viscous lipid-containing samples.[1]
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A simple mechanical mixer for small viscous lipid-containing samples.
Cheng, Anchi, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 95.1, 11-21 (1998)