Merck
25220
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12ClN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
170.08
Beilstein:
3677071
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Análisis
≥97.0% (AT)
mp
158-162 °C (lit.)
158-162 °C
cadena SMILES
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)