Merck
25210
Sigma-Aldrich
Sodium formate
≥97.0%
Sinónimos:
Formic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HCOONa
Número de CAS:
Peso molecular:
68.01
Beilstein:
3595134
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0%
impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
259-262 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)