Documentos clave
24581
Hamilton® GASTIGHT® syringe, removable needle
1701ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
Sinónimos:
Hamilton® Autosampler Syringe 1701ASRN, 10μL, 23s-26s, for HP7673
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23s-26s ga (cone tip)
Características
needle type ASRN (removable needle)
syringe type Gastight
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80089
aguja L
43 mm (1.71 in.)
volumen
10 μL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)