24549
Petroleum ether
puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 30-50 °C
Sinónimos:
Petroleum benzin
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Formulario
liquid
impurezas
≤0.005% non-volatile matter
≤0.01% S-compounds (as S)
≤0.02% benzene (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.357-1.360
bp
30-50 °C
densidad
0.627-0.630 g/mL at 20 °C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?