Merck
24481
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.51
Beilstein:
109433
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.455
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
Clave InChI
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)