24218
Cyclohexanone
puriss., ≥99.5% (GC)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
3.4 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss.
Análisis
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
788 °F
lim. expl.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
impurezas
≤0.2% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?