Merck
230308
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylacetone p-tosylhydrazone
98%
Sinónimos:
1,3-Diphenyl-2-propanone p-tosylhydrazone, 1,3-Diphenyl-2-propanone tosylhydrazone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2NHN=C(CH2C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.49
Beilstein:
2225293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Análisis
98%
formulario
powder or crystals
mp
187-188 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(\Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H22N2O2S/c1-18-12-14-22(15-13-18)27(25,26)24-23-21(16-19-8-4-2-5-9-19)17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15,24H,16-17H2,1H3
Clave InChI
GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.