Merck
222542
Sigma-Aldrich
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
98%
Sinónimos:
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate
Seleccione un Tamaño
5 G
170,05 €
25 G
557,70 €
170,05 €
Precio de catálogo179,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
170,05 €
25 G
557,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2C=NCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
267.32
Beilstein:
1979922
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
170,05 €
Precio de catálogo179,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder, crystals or chunks
impurezas
<2% benzophenone
mp
51-53 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
Clave InChI
QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Schiff base which can be converted to amino alcohols[1][2] and amino esters.[3][4]
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 682-682 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5469-5469 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 8535-8535 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)