Merck
21931
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxynaphthofluorescein diacetate N-succinimidyl ester
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H23NO11
Peso molecular:
657.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for fluorescence
Ensayo
≥95% (HPCE)
solubilidad
DMSO: soluble
fluorescencia
λex 602 nm; λem 672 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (esterase)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c4ccccc4c3C5(OC(=O)c6cc(ccc56)C(=O)ON7C(=O)CCC7=O)c2c8ccccc18
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)