Documentos clave
2162/21
Cone & Plate Viscosity Standard
certified reference material, 14.50 mPa.s (25.00°C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
14.50 mPa.s(25.00 °C)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cone & Plate Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)