Documentos clave
21327-U
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
new
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 23s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.64 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip stainless steel (point style 1)
tamaño de la aguja
23s ga (cone tip)
Características
point style 1
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7786-01
aguja L × D.E.
43 mm × 0.64 mm
volumen
5-10 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 5-10 μL ASRN syringes
for use with Hamilton 75ASRN, 175ASRN, 701ASRN, 1701ASRN
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)