Merck
21023
Sigma-Aldrich
Cesium trifluoroacetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinónimos:
CsTFA, Trifluoroacetic acid cesium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CF3COOCs
Número de CAS:
Peso molecular:
245.92
Beilstein:
4161420
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
BioUltra
Análisis
≥99.0% (NT)
formulario
solid
impurezas
Insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
mp
114-116 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
cadena SMILES
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by